Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Oprensningssystem
Artikelnummer. 15891647 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
24 DW-hoved og varmeblok
24 Dyb brøndhoved
96 DW-hoved
96 DW-hoved og varmeblok
KF Presto med 24 DW-hoved
KF Presto med 96 DW-hoved
Volumen (metrisk) behandling:
200 til 5000μ L
50 til 1.000μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Volumen (metrisk) behandling Pakningsstørrelse
15891647 KF Presto med 24 DW-hoved 200 til 5000μ L Hver
15881647 KF Presto med 96 DW-hoved 50 til 1.000μ l Hver
15831647 96 DW-hoved 50 til 1.000μ l Hver
15841647 96 DW-hoved og varmeblok 50 til 1.000μ l Hver
15851647 24 Dyb brøndhoved 200 til 5000μ L Hver
15861647 24 DW-hoved og varmeblok 200 til 5000μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15891647 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5400840
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Brug Thermo Scientific KingFisher Presto som en del af et automatiseret rensningssystem med en væskebehandler til pladefyldning i højkapacitetslaboratorier.
Brug Thermo Scientific KingFisher Presto som en del af et automatiseret rensningssystem med en væskebehandler til pladefyldning i højkapacitetslaboratorier. Ved at bruge den afprøvede KingFisher magnetiske partikelbaserede teknologi, KingFisher Presto leverer højkvalitetsudbytter af målnukleinsyrer og -proteiner til biofarma, bioteknologi og forskning.
Funktioner:
• Rens 96 eller 24 prøver ad gangen
• Volumenområde på 50 –5000μ L
• Minimeret størrelse for nem tilpasning til automatiseringssystemer
• Opvarmningsevne til anvendelse, der kræver forhøjede temperaturer
• Nem tilslutning til flere væskehåndteringsinstrumenter
• Fleksibelt system til mange forskellige applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype KF Presto med 24 DW-hoved
Volumen (metrisk) behandling 200 til 5000μ L
Opvarmningstemperatur Fra +°5 C over omgivelsestemperatur til 115 °C
Prøver pr. kørsel 24
Plade Type 24 DW
Dybde (engelsk) 18,3 tommer
Dybde (metrisk) 465 mm
Højde (engelsk) 15,7 tommer
Højde (metrisk) 400 mm
Vægt (engelsk) 52.9 lb.
Vægt (metrisk) 24 kg
Bredde (engelsk) 14,2 tommer
Bredde (metrisk) 360 mm