Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Oprensningssystem
Artikelnummer. 15861647 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
24 DW-hoved og varmeblok
24 Dyb brøndhoved
96 DW-hoved
96 DW-hoved og varmeblok
KF Presto med 24 DW-hoved
KF Presto med 96 DW-hoved
Volumen (metrisk) behandling:
200 til 5000μ L
50 til 1.000μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15861647
Brand: Thermo Scientific™ 24078841
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug Thermo Scientific KingFisher Presto som en del af et automatiseret rensningssystem med en væskebehandler til pladefyldning i højkapacitetslaboratorier.
Brug Thermo Scientific KingFisher Presto som en del af et automatiseret rensningssystem med en væskebehandler til pladefyldning i højkapacitetslaboratorier. Ved at bruge den afprøvede KingFisher magnetiske partikelbaserede teknologi, KingFisher Presto leverer højkvalitetsudbytter af målnukleinsyrer og -proteiner til biofarma, bioteknologi og forskning.
Funktioner:
• Rens 96 eller 24 prøver ad gangen
• Volumenområde på 50 –5000μ L
• Minimeret størrelse for nem tilpasning til automatiseringssystemer
• Opvarmningsevne til anvendelse, der kræver forhøjede temperaturer
• Nem tilslutning til flere væskehåndteringsinstrumenter
• Fleksibelt system til mange forskellige applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 24 DW-hoved og varmeblok
Volumen (metrisk) behandling 200 til 5000μ L
Prøver pr. kørsel 24