Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Oprensningssystem
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brug Thermo Scientific KingFisher Presto som en del af et automatiseret rensningssystem med en væskebehandler til pladefyldning i højkapacitetslaboratorier. Ved at bruge den afprøvede KingFisher magnetiske partikelbaserede teknologi, KingFisher Presto leverer højkvalitetsudbytter af målnukleinsyrer og -proteiner til biofarma, bioteknologi og forskning.
Funktioner:
• Rens 96 eller 24 prøver ad gangen
• Volumenområde på 50 –5000μ L
• Minimeret størrelse for nem tilpasning til automatiseringssystemer
• Opvarmningsevne til anvendelse, der kræver forhøjede temperaturer
• Nem tilslutning til flere væskehåndteringsinstrumenter
• Fleksibelt system til mange forskellige applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | 24 Dyb brøndhoved |
| Volumen (metrisk) behandling | 200 til 5000μ L |
| Prøver pr. kørsel | 24 |