Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Oprensningssystem
Artikelnummer. 15841647 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
24 DW-hoved og varmeblok
24 Dyb brøndhoved
96 DW-hoved
96 DW-hoved og varmeblok
KF Presto med 24 DW-hoved
KF Presto med 96 DW-hoved
Volumen (metrisk) behandling:
200 til 5000μ L
50 til 1.000μ l
Unit Size:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttype Volumen (metrisk) behandling unitSize
15841647 96 DW-hoved og varmeblok 50 til 1.000μ l Hver
15881647 KF Presto med 96 DW-hoved 50 til 1.000μ l Hver
15831647 96 DW-hoved 50 til 1.000μ l Hver
15851647 24 Dyb brøndhoved 200 til 5000μ L Hver
15861647 24 DW-hoved og varmeblok 200 til 5000μ L Hver
15891647 KF Presto med 24 DW-hoved 200 til 5000μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15841647 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 24078831
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug Thermo Scientific KingFisher Presto som en del af et automatiseret rensningssystem med en væskebehandler til pladefyldning i højkapacitetslaboratorier.
Brug Thermo Scientific KingFisher Presto som en del af et automatiseret rensningssystem med en væskebehandler til pladefyldning i højkapacitetslaboratorier. Ved at bruge den afprøvede KingFisher magnetiske partikelbaserede teknologi, KingFisher Presto leverer højkvalitetsudbytter af målnukleinsyrer og -proteiner til biofarma, bioteknologi og forskning.
Funktioner:
• Rens 96 eller 24 prøver ad gangen
• Volumenområde på 50 –5000μ L
• Minimeret størrelse for nem tilpasning til automatiseringssystemer
• Opvarmningsevne til anvendelse, der kræver forhøjede temperaturer
• Nem tilslutning til flere væskehåndteringsinstrumenter
• Fleksibelt system til mange forskellige applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype 96 DW-hoved og varmeblok
Volumen (metrisk) behandling 50 til 1.000μ l
Prøver pr. kørsel 96