Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ PlasmidPro Maxi Processor endotoksinfri patron
Artikelnummer. 30131894 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
4 Forberedelser
Artikelnummer. Mængde
30131894 4 Forberedelser
1 options
Artikelnummer. 30131894 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A54072
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
De KingFisher™ PlasmidPro Maxi Processor endotoksinfri patron bruges sammen med KingFisher™ PlasmidPro Maxi Processor til fuldautomatisk isolering af endotoksinfrit plasmid-DNA på under 75 minutter.
De KingFisher™ PlasmidPro Maxi Processor endotoksinfri patron bruges sammen med KingFisher™ PlasmidPro Maxi Processor til fuldautomatisk isolering af endotoksinfrit plasmid-DNA på under 75 minutter. Rens plasmid-DNA af høj kvalitet, der er velegnet til avancerede transfektionsapplikationer såsom transfektion af følsomme cellelinjer eller genomteknologi.
Egenskaber og fordele
  • Praktisk patron i ét stykke fyldt med alle nødvendige reagenser
  • Opsamlingsrør medfølger til enkel fjernelse og opbevaring af plasmid-DNA
  • Designet til rodfri oprydning og bortskaffelse af affald
  • Plasmid DNA indeholder mindre end< 0,1 EU/μ g
Yderligere produktdetaljer
De KingFisher™ PlasmidPro Maxi Processor er en banebrydende løsning designet til fuldautomatisk plasmidoprensning i maksimal skala.
Ved afslutningen af proceduren afgiver systemet endotoksinfrit plasmid-DNA. Det oprensede DNA resuspenderes i TE-buffer, hvilket sikrer optimal kvalitet og kompatibilitet med downstream-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Patron
Indhold og opbevaring 4 KingFisher™ PlasmidPro Maxi Processor Endotoksin-fri patroner
Opbevares ved stuetemperatur (15 °C til 25 °C).
Til brug med (applikation) Plasmidoprensning
Til brug med (udstyr) KingFisher™ PlasmidPro Maxi processor
Oprensningsmål Plasmid-DNA
Mængde 4 Forberedelser
Køretid <75 min.
Prøvevolumen 150 mL