Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ PlasmidPro Maxi-processor
Artikelnummer. 32214165 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Artikelnummer. Mængde
32214165 1 hv.
1 options
Artikelnummer. 32214165 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PPMX1000A
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
KingFisher™ PlasmidPro Maxi-processoren transformerer plasmidrensningsprocessen i maxi-skala med en banebrydende, fuldautomatisk arbejdsgang, der eliminerer arbejdskrævende centrifugerings- og pipetteringstrin.
KingFisher PlasmidPro Maxi Processor transformerer maxi-skala plasmid-rensningsprocessen med en banebrydende, fuldautomatisk arbejdsgang, der eliminerer arbejdskrævende centrifugerings- og pipetteringstrin. Hæld blot kulturen i og lad instrumentet håndtere resten. På under 75 minutter udfører dette innovative system effektivt alle nødvendige rensningstrin og leverer plasma-DNA af høj kvalitet uden endotoksin.
Ægte walkaway-automatisering
KingFisher PlasmidPro-systemet er fuldt automatiseret, hvilket eliminerer behovet for pipettering eller centrifugering. Det gennemfører hver gennemspilning på under 75 minutter, så du kan fokusere på andre opgaver.
Enestående kvalitet
Optimeret til maxi-skala plasmid-DNA-rensning fra 150 ml bakteriekultur, leverer systemet konsekvent højkvalitets, avanceret, transfektionskvalitets plasmid-DNA.
Bekvem forfyldt patron
Den ét-stykke, færdigfyldte KingFisher PlasmidPro Maxi Processor Endotoxin-Free Cartridge eliminerer opsætningstiden og sikrer en enkel rengøringsproces, hvilket muliggør hurtig levering til din næste rensning.
Ubesværet installation og opsætning
Installationsprocessen kan gennemføres på få minutter på enhver bordplade, hvilket sikrer øjeblikkelig brugbarhed.
Valgfri AB Assurance-plan
AB Assurance-planen er en omfattende reparationsplan, der har til formål at optimere instrumenternes ydeevne og sikre tilgængeligheden af kritiske systemer. Det omfatter forebyggende vedligeholdelse, proaktiv instrumentovervågning og reparationer, alt sammen med det formål at holde dit laboratorium i gang uden problemer.
Yderligere detaljer
KingFisher PlasmidPro Maxi Processor er specifikt optimeret til kulturer dyrket i Luria-Bertani (LB) medium.
Ved afslutningen af proceduren leverer systemet endotoksinfrit plasmid-DNA, der gensuspenderes i TE-buffer, hvilket sikrer optimal kvalitet og kompatibilitet med efterfølgende applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Plasmidforberedelse
Prøvetype Bakterier
Egnet downstream-analyse Avancerede transfektionsapplikationer
Volumen (metrisk) behandling 150 mL
Plader pr. dæk Ingen
Format Patron
Volumen 1 prøve/gennemspilning
Dimensioner 19,7 x 11,8 x 23,6 tommer (50 x 30 x 60 cm)
Vise 7 tommer Berøringsskærm
Til brug med (applikation) Plasmidrensning, avancerede transfektionsapplikationer
Havne USB
Oprensningsmål Plasmid-DNA
Mængde 1 hv.
Køretid <75 min.
Prøver pr. kørsel 1 prøve/gennemspilning
Prøvevolumen 150 mL
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Hukommelse 8 GB
Elektriske krav 100/240 VAC, 50/60 Hz (nominelt), automatisk spændingsdetektion
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.