Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™-plast til 96 standard- og PCR-formater
Artikelnummer. 12603126 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
KingFisher Apex
KingFisher Flex
KingFisher Flex og Presto
Kun KingFisher Flex
Kun til brug med KingFisher Apex
Mængde:
100/Cs.
48/Cs.
50/Cs.
80/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 48
Pakke med 80
Artikelnummer. 12603126
Brand: Thermo Scientific™ 97002514
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer din præstation ved hjælp af Thermo Scientific™ KingFisher-forbrugsvarer designet specielt til brug med KingFisher Flex-, Duo Prime- og Presto-instrumenterne.
Optimer din præstation ved hjælp af Thermo Scientific™ KingFisher-plast designet specielt til brug med KingFisher Flex, Duo Prime, Presto og Apex instrumenterne. KingFisher-instrumenter bruger engangsplastplader og spidskamme af polypropylen, som er ideelle til behandling af magnetiske partikler på grund af deres lave bindingsaffinitet til biomolekyler. Både udbyttet og kvaliteten af det isolerede protein eller nukleinsyre forbedres betydeligt med specielle plader og spidskamme, der er designet til KingFisher-systemer.
Brug med:
Thermo Scientific™ KingFisher-instrumenter, herunder KingFisher Apex, KingFisher Flex og KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds kam
Volumen 96 prøver
Oversigt KingFisher 96 spidskam til KingFisher PCR-magneter, 80 stk (kun til Flex)
Til brug med (udstyr) Kun KingFisher Flex
Mængde 80/Cs.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.