Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™-plast til 96 standard- og PCR-formater
Artikelnummer. 10357939 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
KingFisher Apex
KingFisher Flex
KingFisher Flex og Presto
Kun KingFisher Flex
Kun til brug med KingFisher Apex
Mængde:
100/Cs.
48/Cs.
50/Cs.
80/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 48
Pakke med 80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Mængde Pakningsstørrelse
10357939 KingFisher Flex og Presto 48/Cs. Pakke med 48
16532452 Kun til brug med KingFisher Apex 50/Cs. -
12613126 KingFisher Flex 100/Cs. Pakke med 100
12603126 Kun KingFisher Flex 80/Cs. Pakke med 80
17160069 Kun til brug med KingFisher Apex 100/Cs. -
17180069 KingFisher Apex 48/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10357939 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 97002540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1360.00 DKK
    1210.65 DKK / Pakke med 48
    Spare 149.35 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Optimer din præstation ved hjælp af Thermo Scientific™ KingFisher-forbrugsvarer designet specielt til brug med KingFisher Flex-, Duo Prime- og Presto-instrumenterne.
Optimer din præstation ved hjælp af Thermo Scientific™ KingFisher-plast designet specielt til brug med KingFisher Flex, Duo Prime, Presto og Apex instrumenterne. KingFisher-instrumenter bruger engangsplastplader og spidskamme af polypropylen, som er ideelle til behandling af magnetiske partikler på grund af deres lave bindingsaffinitet til biomolekyler. Både udbyttet og kvaliteten af det isolerede protein eller nukleinsyre forbedres betydeligt med specielle plader og spidskamme, der er designet til KingFisher-systemer.
Brug med: Thermo Scientific™ KingFisher-instrumenter, herunder KingFisher Apex, KingFisher Flex og KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96 dybbrøndsplade
Volumen 96 prøver
Indhold og opbevaring KingFisher 96 mikroplade (200 μl) (til Flex og Presto)
*Bemærk: Virker kun med KingFisher™ Flex 96 varmeblok (Cat. Nej. 24075420). Må ikke bruges med KingFisher™ Flex 96 Deep-Well Heating Block (Cat. Nej. 24075430).
Til brug med (udstyr) KingFisher Flex og Presto
Mængde 48/Cs.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.