Beskrivelse
Forbered prøver effektivt fra forskellige materialer med Thermo Scientific KingFisher Flex Purification Systems, som tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til DNA/RNA, protein- eller cellerensning fra stort set enhver kilde. Ved hjælp af revolutionerende magnetisk partikelseparationsteknologi giver dette system fremragende reproducerbarhed og kvalitet.
Find en fleksibel løsning til forskellige typer prøvebehandlingsbehov. Med 24 konfigurationer kan kunderne øge behandlingsvolumen op til 5 ml, hvilket resulterer i øget udbytte af det rensede produkt. For højere gennemløbsbehov kan 96 prøver behandles med 96 magnethoveder.
- Det fuldautomatiske system giver højhastighedsoprensning af nukleinsyrer, proteiner og celler.
- Højt gennemløbssystem behandler op til 96 prøver på mindre end 20 minutter.
- Udvider prøvevolumen 10 gange med 24-brønds formatet.
- Åbent og fleksibelt system lader kunden bruge ethvert magnetisk partikelbaseret sæt til at opfylde applikationskravene.
- Let software Thermo Scientific™ BindIt™ leverer instrumentstyring, protokoloprettelse og -modifikation.
- Færdige protokoller til forskellige typer applikationer er tilgængelige.
Anbefalet til:
- Genomik og proteomik
- Målidentifikation
- Veterinære assays
- Biomarkør opdagelse
- Kvalitetskontrol
- Retsmedicin
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | 96 Standard Head |
| Til brug med (applikation) | Genomik og proteomik, målidentifikation, veterinære assays, opdagelse af biomarkører, kvalitetskontrol, retsmedicin |
| Køretid | 20 min. |
Til laboratoriebrug