Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex-oprensningssystem Artikelnummer.: 12569317
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex-oprensningssystem
Artikelnummer. 12569317 Shop alle Thermo Scientific produkter
96 KF head and heating block, Hver
Produkttype:
96 DW Head
96 DW head and heating block
96 KF head and heating block
96 PCR Head
96 PCR Plate
96 PCR head and heating block
96 PCR heating block
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12569317
Brand: Thermo Scientific™ 24074421
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbered prøver effektivt fra en række forskellige materialer med Thermo Scientific KingFisher Flex-oprensningssystemer, som tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til oprensning af DNA/RNA, protein eller celler fra stort set alle kilder.
Forbered prøver effektivt fra en række forskellige materialer med Thermo Scientific KingFisher Flex-oprensningssystemer, som tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til oprensning af DNA/RNA, protein eller celler fra stort set alle kilder. Ved hjælp af revolutionerende magnetisk partikelseparationsteknologi giver dette system fremragende reproducerbarhed og kvalitet.
Find en fleksibel løsning til forskellige typer prøvebehandlingsbehov. Med 24 konfigurationer kan kunderne øge behandlingsvolumenet op til 5 ml, hvilket resulterer i øget udbytte af det oprensede produkt. For højere gennemløbsbehov kan 96 prøver behandles med 96 magnethoveder.
  • Det fuldautomatiske system giver højhastighedsoprensning af nukleinsyrer, proteiner og celler.
  • Højt gennemløbssystem behandler op til 96 prøver på mindre end 20 minutter.
  • Udvider prøvevolumen 10 gange med 24-brønds formatet.
  • Åbent og fleksibelt system lader kunden bruge ethvert magnetisk partikelbaseret sæt for at imødekomme applikationskravene.
  • Thermo Scientific, der er nem at bruge™ BindIt™-software giver instrumentkontrol, protokoloprettelse og modifikation.
  • Færdige protokoller til forskellige typer applikationer er tilgængelige.
Anbefalet til:
  • Genomik og proteomik
  • Målidentifikation
  • Veterinære assays
  • Biomarkør opdagelse
  • Kvalitetskontrol
  • Retsmedicin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 96 KF head and heating block
Til brug med (applikation) Genomik og proteomik, målidentifikation, veterinære assays, opdagelse af biomarkører, kvalitetskontrol, retsmedicin
Køretid 20 min.
  • Play Video
    Play
    Mute
    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 0:00
    Loaded: 0%
    Progress: 0%
    Stream TypeLIVE
    Remaining Time -0:00
    Fullscreen
    Share
    Close
    Share Video:
    Thermo Scientific KingFisher Flex Live Demo
Til laboratoriebrug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex-oprensningssystem >