Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex-oprensningssystem
Artikelnummer. 12511788 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
24 PCR-hoved og varmeblok
96 DW-hoved og varmeblok
96 KF PCR-hoved
96 KF hoved og varmeblok
96 PCR-hoved
96 PCR-hoved og varmeblok
96 PCR-varmeblok
96 Standard Head
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12511788 96 PCR-hoved Hver
12501758 96 PCR-hoved og varmeblok Hver
11734978 96 DW-hoved og varmeblok Hver
12579317 96 Standard Head Hver
12569317 96 KF hoved og varmeblok Hver
12589337 24 PCR-hoved og varmeblok Hver
12508117 96 PCR-varmeblok Hver
11839520 96 KF PCR-hoved Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12511788 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24074410
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Forbered prøver effektivt fra en række forskellige materialer med Thermo Scientific KingFisher Flex-oprensningssystemer, som tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til oprensning af DNA/RNA, protein eller celler fra stort set alle kilder.
Forbered prøver effektivt fra forskellige materialer med Thermo Scientific KingFisher Flex Purification Systems, som tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til DNA/RNA, protein- eller cellerensning fra stort set enhver kilde. Ved hjælp af revolutionerende magnetisk partikelseparationsteknologi giver dette system fremragende reproducerbarhed og kvalitet.
Find en fleksibel løsning til forskellige typer prøvebehandlingsbehov. Med 24 konfigurationer kan kunderne øge behandlingsvolumen op til 5 ml, hvilket resulterer i øget udbytte af det rensede produkt. For højere gennemløbsbehov kan 96 prøver behandles med 96 magnethoveder.
  • Det fuldautomatiske system giver højhastighedsoprensning af nukleinsyrer, proteiner og celler.
  • Højt gennemløbssystem behandler op til 96 prøver på mindre end 20 minutter.
  • Udvider prøvevolumen 10 gange med 24-brønds formatet.
  • Åbent og fleksibelt system lader kunden bruge ethvert magnetisk partikelbaseret sæt til at opfylde applikationskravene.
  • Let software Thermo Scientific™ BindIt™ leverer instrumentstyring, protokoloprettelse og -modifikation.
  • Færdige protokoller til forskellige typer applikationer er tilgængelige.
Anbefalet til:
  • Genomik og proteomik
  • Målidentifikation
  • Veterinære assays
  • Biomarkør opdagelse
  • Kvalitetskontrol
  • Retsmedicin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 96 PCR-hoved
Til brug med (applikation) Genomik og proteomik, målidentifikation, veterinære assays, opdagelse af biomarkører, kvalitetskontrol, retsmedicin
Køretid 20 min.
Til laboratoriebrug