Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex-oprensningssystem
Artikelnummer. 11839520 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
96 DW-hoved
96 DW-hoved og varmeblok
96 KF hoved og varmeblok
96 PCR-hoved
96 PCR-hoved og varmeblok
96 PCR-plade
96 PCR-varmeblok
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11839520
Brand: Thermo Scientific™ 5400620
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Forbered prøver effektivt fra en række forskellige materialer med Thermo Scientific KingFisher Flex-oprensningssystemer, som tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til oprensning af DNA/RNA, protein eller celler fra stort set alle kilder.
Forbered prøver effektivt fra en række forskellige materialer med Thermo Scientific KingFisher Flex-oprensningssystemer, som tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til oprensning af DNA/RNA, protein eller celler fra stort set alle kilder. Ved hjælp af revolutionerende magnetisk partikelseparationsteknologi giver dette system fremragende reproducerbarhed og kvalitet.
Find en fleksibel løsning til forskellige typer prøvebehandlingsbehov. Med 24 konfigurationer kan kunderne øge behandlingsvolumenet op til 5 ml, hvilket resulterer i øget udbytte af det oprensede produkt. For højere gennemløbsbehov kan 96 prøver behandles med 96 magnethoveder.
  • Det fuldautomatiske system giver højhastighedsoprensning af nukleinsyrer, proteiner og celler.
  • Højt gennemløbssystem behandler op til 96 prøver på mindre end 20 minutter.
  • Udvider prøvevolumen 10 gange med 24-brønds formatet.
  • Åbent og fleksibelt system lader kunden bruge ethvert magnetisk partikelbaseret sæt for at imødekomme applikationskravene.
  • Thermo Scientific, der er nem at bruge™ BindIt™-software giver instrumentkontrol, protokoloprettelse og modifikation.
  • Færdige protokoller til forskellige typer applikationer er tilgængelige.
Anbefalet til:
  • Genomik og proteomik
  • Målidentifikation
  • Veterinære assays
  • Biomarkør opdagelse
  • Kvalitetskontrol
  • Retsmedicin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 96 PCR-plade
Volumen (metrisk) behandling 20 til 200μ l
Plader pr. dæk 24 eller 96
Format 96-brøndsplade
Volumen 96 prøver
Indsamlingseffektivitet af partikler > 95%
Vise START / PAUSE / STOP / OK / DREJEBORDET DREJER MED URET / DREJEBORDET DREJER MOD URET / fire markørtaster / LCD
Til brug med (applikation) Genomik og proteomik, målidentifikation, veterinære assays, opdagelse af biomarkører, kvalitetskontrol, retsmedicin
Opvarmningstemperatur Fra +°5 C over stuetemperatur til +115 °C
Magnetiske stænger 96 i én ramme; Udskiftelige magnethoveder
Partikelstørrelse (metrisk) ca.> 1μ m
Plade Type 24 eller 96-brøndsplader: KingFisher 24 Deep Well-plade (200 til 5.000μ l), mikrotiter 96 Deep Well-plade (50 til 1.000μ l), KingFisher 96 plade (20 til 200μ l), PCR-plade (20 til 100μ l)
Dybde (engelsk) 23,6 tommer
Dybde (metrisk) 60 cm
Højde (engelsk) 15 tommer
Højde (metrisk) 38 cm
Vægt (engelsk) 62 lb.
Vægt (metrisk) 28 kg
Bredde (engelsk) 26,8 tommer
Bredde (metrisk) 68 cm
Vis mere Vis mindre
Til laboratoriebrug