Beskrivelse
KingFisher™ Flex 96 KF varmeblokken er kompatibel med KingFisher™ 96 KF mikropladen (200 μl) og MagMAX™ Express-96 standardpladen, når den bruges på KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor med 96 dybbrøndshoved. Denne varmeblok er også kompatibel med KingFisher™ Flex Microtiter Dybbrønd 96-pladen og MagMAX™ Express-96 Dybbrøndpladerne.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brøndsplade |
| Volumen | 96 prøver |
| Til brug med (udstyr) | KingFisher™ Flex |
| Produktlinje | KingFisher |
| Mængde | Hver |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.