Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex 96 Deep Well hoved
Artikelnummer. 12515977 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12515977 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 12515977 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24074430
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
De KingFisher™ Flex 96 Deep Well hoved er et magnethoved til KingFisher™ Flex rensesystem (kat. nr. 5400630 og 5400640). Dette magnetiske hoved kan tjene som et erstatningshoved til 96-dybbrøndsformatsystemet eller et supplerende hoved til 24-dybbrøndsformatsystemet.
De KingFisher™ Flex 24 Deep Well hoved er et magnethoved til KingFisher™ Flex rensesystem (kat. nr. 5400630 og 5400640). Dette magnetiske hoved kan tjene som et erstatningshoved til 96-dybbrøndsformatsystemet eller et supplerende hoved til 24-dybbrøndsformatsystemet. Reaktionsvolumener kan skaleres op, og alle andre volumener (dvs. vaskevolumener) skal øges med den samme foldforskel. Det anbefales generelt ikke at opskalere reaktionsvolumen mere end 2 gange, medmindre pladens volumenkapacitet tillader det.
De KingFisher™ Flex 24 Deep Well hoved er et magnethoved til KingFisher™ Flex rensesystem (kat. nr. 5400630 og 5400640). Dette magnetiske hoved kan tjene som et erstatningshoved til 96-dybbrøndsformatsystemet eller et supplerende hoved til 24-dybbrøndsformatsystemet. Reaktionsvolumener kan skaleres op, og alle andre volumener (dvs. vaskevolumener) skal øges med den samme foldforskel. Det anbefales generelt ikke at opskalere reaktionsvolumen mere end 2 gange, medmindre pladens volumenkapacitet tillader det.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produktlinje KingFisher
Mængde Hver
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.