Beskrivelse
KingFisher Flex 96 Deep-Well Heating Block er kompatibel med KingFisher Flex Microtiter Deep-Well 96 Plate og MagMAX Express-96 Deep-Well Plate, når den bruges på KingFisher Flex Magnetic Particle Processor med 96 Deep-Well Head. Bemærk venligst, at KingFisher Flex 96 Deep-Well Heating Block ikke er kompatibel med KingFisher 96 mikropladen (200 μl).
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96 dybbrøndsplade |
| Volumen | 96 prøver |
| Til brug med (udstyr) | KingFisher™ Flex |
| Produktlinje | KingFisher |
| Mængde | Hver |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |