Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex 24 Deep Well hoved
Artikelnummer. 12521788 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12521788 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 12521788 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24074440
Forventet forsendelse: 01-12-2026
De KingFisher™ Flex 24 Deep Well hoved et magnetisk hoved til KingFisherTM Flex Magnetic Particle Purification System (Kat. nr. 5400630 og 5400640). Dette magnetiske hoved kan tjene som et erstatningshoved for 24 dyb-brønds formatsystemet.
De KingFisher™ Flex 24 Deep Well hoved et magnetisk hoved til KingFisherTM Flex Magnetic Particle Purification System (Kat. nr. 5400630 og 5400640). Dette magnetiske hoved kan tjene som et erstatningshoved for 24 dyb-brønds formatsystemet. Både dybbrøndsplader og KingFisher 96 plader kan bruges under samme kørsel. Derfor er det muligt at starte behandlingen ved at bruge større volumener (i en dybbrøndsplade) og eluere den rensede prøve til et mindre volumen (i en KingFisher 96 eller MagMAX 96 standardplade).
De KingFisher™ Flex 24 Deep Well hoved et magnetisk hoved til KingFisherTM Flex Magnetic Particle Purification System (Kat. nr. 5400630 og 5400640). Dette magnetiske hoved kan tjene som et erstatningshoved for 24 dyb-brønds formatsystemet. Både dybbrøndsplader og KingFisher 96 plader kan bruges under samme kørsel. Derfor er det muligt at starte behandlingen ved at bruge større volumener (i en dybbrøndsplade) og eluere den rensede prøve til et mindre volumen (i en KingFisher 96 eller MagMAX 96 standardplade).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 24 Dybbrøndshoved
Volumen 24 prøver
Til brug med (udstyr) KingFisher™ Flex
Produktlinje KingFisher
Mængde Hver