Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime-oprensningssystem
Artikelnummer. 15337317 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15337317 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 15337317 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5400110
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dette kompakte oprensningsinstrument giver højkvalitetsudbytter af nukleinsyrer (DNA/RNA) og proteiner med fremragende reproducerbarhed og minimal håndteringstid.
Få høje udbytter af kvalitetsnukleinsyrer fra en række forskellige udgangsmaterialer med Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime-oprensningssystem. Dette kompakte instrument er ideelt til laboratorier, der kræver nukleinsyreoprensning, og er let modificeret til brug i proteomik og celleisolering. Det giver fremragende reproducerbarhed med minimal praktisk tid og har et lille fodaftryk i laboratoriet. Nye funktioner, herunder en UV-lampe for nem dekontaminering og valgfri stregkodelæser forbedrer funktionaliteten.
Funktioner i KingFisher Duo Prime-systemet
  • Isolerer DNA, RNA og proteiner fra en række forskellige udgangsmaterialer, herunder cellefri kropsvæsker, blod, bakterier, cellekulturer, vævs- og planteprøver; med volumener på op til 5 ml
  • Automatiseret magnetisk bead-teknologi, der er inkluderet i alle KingFisher-systemer, giver fremragende genvinding af prøver med stor reproducerbarhed og effektivitet
  • Indbygget UV-lampe giver nem og effektiv dekontaminering
  • Valgfri stregkodelæser giver brugerne mulighed for at spore prøver direkte i den interne software
  • Brug med optimerede KingFisher Pure DNA- og RNA-isoleringssæt og -protokoller for at få en komplet, brugervenlig løsning, eller tilpas med Thermo Scientific™ BindIt™-software for at skabe dine egne protokoller
  • Tilgængelig på otte sprog: Engelsk, fransk, spansk, tysk, kinesisk, japansk, russisk og portugisisk
Arbejder med BindIt-software
  • Protokoller kan modificeres eller udvikles, samt importeres direkte til instrumentet ved hjælp af pc eller via USB-stick
  • Mulighed for at gemme kørselslogfiler individuelt, hvilket giver sporbarhed og komplet datahåndtering
  • Fleksibelt, hurtigt og kompakt størrelsessystem til forskellige applikationer
Anbefalet til: DNA- og RNA-isolering fra forskellige udgangsmaterialer, proteomiske anvendelser, celleisolering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) behandling 96 DW plade 50 til 1.000μ L, 24 DW plade 200 til 5.000μ l, Elueringsstrimmel 30 til 130μ l
Oversigt KingFisher Duo Prime
Indsamlingseffektivitet af partikler ≥95 %
Køletemperatur 4° til 75 °C i RT (elueringsstrimmel)
Vise LCD-farvedisplay
Elueringsstrimmel Specialdesign, 1 x 12 format
Til brug med (applikation) DNA- og RNA-isolering fra forskellige udgangsmaterialer, proteomiske applikationer, celleisolering
Opvarmningstemperatur 10 °C til °75 °C i RT (pladerække A)
Partikelstørrelse (metrisk) ca.> 1μ m
Havne USB
Mængde Hver
Prøver pr. kørsel Op til 12 (12-bens magnethoved); Op til 6 (6-benet magnethoved)
Type magnethoved 12-benet eller 6-benet
UV-eksponeringstid Op til 16 timer
UV lampe 8W
Hukommelse Plads til ca. 200 protokoller
Plade Type Mikrotiter 96 dybbrøndplade (95040450); KingFisher Flex 24 dybbrøndplade (95040470)
Protokol import Brug af pc eller USB-hukommelsesenhed
Dybde (engelsk) 18,1 tommer
Dybde (metrisk) 46 cm
Højde (engelsk) 13,4 tommer
Højde (metrisk) 34 cm
Vægt (engelsk) 37.5 lb.
Vægt (metrisk) 17 kg
Bredde (engelsk) 15,7 tommer
Bredde (metrisk) 40 cm