Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher Duo Prime tilbehør
Artikelnummer. 30132313 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Format:
24 Dybbrønds varmeblok
24 Dybbrøndshoved
96 Dybbrønds varmeblok
96 Dybbrøndshoved
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format
30132313 24 Dybbrøndshoved
30131189 96 Dybbrøndshoved
30131520 24 Dybbrønds varmeblok
30131332 96 Dybbrønds varmeblok
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30132313 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N12460
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
KingFisher Duo Prime-systemet er et fleksibelt system til prøvebehandling, der tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til DNA/RNA, protein og celleoprensning fra en lang række kilder.
KingFisher Duo Prime-systemet er et fleksibelt system til prøvebehandling, der tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til DNA/RNA, protein og celleoprensning fra en lang række kilder. Ved hjælp af revolutionerende magnetisk partikelseparationsteknologi giver dette system fremragende reproducerbarhed og kvalitet.
KingFisher Duo Prime-instrumentet leveres med et 12-benet magnethoved til 96 dybe brønde applikationer, et 6-benet magnethoved til 24 dybde brønde applikationer og varmeblokke. Yderligere magnethoveder og varmeblokke tilbydes her til separat køb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Nukleinsyreekstraktions- og celleseparationsinstrument
Prøvetype Friske eller frosne plantevæv, FFPE væv, Blod, Celler, Plasma
Volumen (metrisk) behandling 200 til 5000μ L
Format 24 Dybbrøndshoved
Volumen 6 prøver
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) KingFisher Duo Prime rensesystem
Mængde 1 hoved