Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™-plast til 96 dybbrøndsformat
Artikelnummer. 17120069 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
KingFisher Apex
KingFisher Duo Prime, Flex og Presto
KingFisher Flex og Presto
KingFisher Flex, Duo Prime
Kun KingFisher Duo Prime
Kun til brug med KingFisher Apex
Produkttype:
Elueringsstrimmel
Elutionsstrimmelhætte
Kam med stregkodet spids
Kombinationspakke
Tip comb
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 40
Pakke med 50
Artikelnummer. 17120069
Brand: Thermo Scientific™ 95040450B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer din præstation ved hjælp af Thermo Scientific™ KingFisher-forbrugsvarer designet specielt til brug med KingFisher Flex-, Duo Prime- og Presto-instrumenterne.
Optimer din præstation ved hjælp af Thermo Scientific™ KingFisher-plast, der er specielt designet til brug med KingFisher Flex, Duo Prime, Presto og Apex instrumenterne. KingFisher-instrumenter bruger engangsplastplader og spidskamme af polypropylen, som er ideelle til behandling af magnetiske partikler på grund af deres lave bindingsaffinitet til biomolekyler. Både udbyttet og kvaliteten af det isolerede protein eller nukleinsyre forbedres betydeligt med specielle plader og spidskamme, der er designet til KingFisher-systemer.
Brug med:
Thermo Scientific™ KingFisher-instrumenter, herunder KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime og KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Includes Barcode
Produkttype Djupbrunnsplatta
Til brug med (udstyr) KingFisher Apex
Antal Wells 96
Mængde 50/Cs.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.