Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™-plast til 96 dybbrøndsformat
Artikelnummer. 16542452 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Elueringsstrimmel
Elutionsstrimmelhætte
Kam med stregkodet spids
Kombinationspakke
Tip comb
Til brug med (udstyr):
KingFisher Flex og Presto
Kun KingFisher Duo Prime
Kun til brug med KingFisher Apex
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 40
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Til brug med (udstyr) unitSize
16542452 Tip comb Kun til brug med KingFisher Apex -
11744978 Tip comb KingFisher Flex og Presto Pakke med 100
12693116 Tip comb Kun KingFisher Duo Prime Pakke med 50
12633116 Elueringsstrimmel Kun KingFisher Duo Prime Pakke med 40
15357317 Elutionsstrimmelhætte Kun KingFisher Duo Prime Pakke med 40
11680243 Kombinationspakke Kun KingFisher Duo Prime -
17170069 Kam med stregkodet spids Kun til brug med KingFisher Apex Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16542452 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 97002570
Få en enklere genekspressionsarbejdsgang
Brug rabatkode 27975
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer din ydeevne ved hjælp af Thermo Scientific™ KingFisher-forbrugsvarer, der er designet specifikt til brug med KingFisher Apex, KingFisher Flex, Duo Prime og Presto instrumenter.
Optimer din præstation ved hjælp af Thermo Scientific™ KingFisher-plast, der er specielt designet til brug med KingFisher Flex, Duo Prime, Presto og Apex instrumenterne. KingFisher-instrumenter bruger engangsplastplader og spidskamme af polypropylen, som er ideelle til behandling af magnetiske partikler på grund af deres lave bindingsaffinitet til biomolekyler. Både udbyttet og kvaliteten af det isolerede protein eller nukleinsyre forbedres betydeligt med specielle plader og spidskamme, der er designet til KingFisher-systemer.
Brug med: Thermo Scientific™ KingFisher-instrumenter, herunder KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime og KingFisher Presto.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tip comb
Format 96 DW Kam
Volumen 96 prøver
Oversigt KingFisher Apex 96 Combi spidskam (kun til Apex)
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Kun til brug med KingFisher Apex
Produktlinje KingFisher
Mængde 100/Pk.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.