Beskrivelse
Optimer din præstation ved hjælp af Thermo Scientific™ KingFisher-plast, der er specielt designet til brug med KingFisher Flex, Duo Prime, Presto og Apex instrumenterne. KingFisher-instrumenter bruger engangsplastplader og spidskamme af polypropylen, som er ideelle til behandling af magnetiske partikler på grund af deres lave bindingsaffinitet til biomolekyler. Både udbyttet og kvaliteten af det isolerede protein eller nukleinsyre forbedres betydeligt med specielle plader og spidskamme, der er designet til KingFisher-systemer.
Brug med: Thermo Scientific™ KingFisher-instrumenter, herunder KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime og KingFisher Presto.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kombinationspakke |
| Format | 96 DW Kam |
| Oversigt | KingFisher Combi-pakke til mikrotiter 96 dybbrøndsplade (inkluderer 8 plader, 8 spidskamme og 8 elueringsstrimler og hætter) (kun til Duo Prime). |
| Til brug med (udstyr) | Kun KingFisher Duo Prime |
| Inkluderer | 8 plader, 8 spidskamme og 8 elutionsstrimler og -hætter |
| Produktlinje | KingFisher |
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.