Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™-plast til 96 dybbrøndsformat
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Optimer din præstation ved hjælp af Thermo Scientific™ KingFisher-plast, der er specielt designet til brug med KingFisher Flex, Duo Prime, Presto og Apex instrumenterne. KingFisher-instrumenter bruger engangsplastplader og spidskamme af polypropylen, som er ideelle til behandling af magnetiske partikler på grund af deres lave bindingsaffinitet til biomolekyler. Både udbyttet og kvaliteten af det isolerede protein eller nukleinsyre forbedres betydeligt med specielle plader og spidskamme, der er designet til KingFisher-systemer.
Brug med:
Thermo Scientific™ KingFisher-instrumenter, herunder KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime og KingFisher Presto.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Djupbrunnsplatta |
| Til brug med (udstyr) | KingFisher Duo Prime, Flex og Presto |
| Antal Wells | 96 |
| Well Shape | Conical Bottom (V-well) |
| Mængde | 50/Pk. |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.