Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex Dx magnetiske hoveder
Artikelnummer. 17846588 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Format:
24 Dybbrøndsplade
Apex Dx 96 Kombihoved
Apex Dx 96 PCR-hoved
Apex Dx 96 dybbrøndshoved
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format
17846588 24 Dybbrøndsplade
17866438 Apex Dx 96 Kombihoved
17836498 Apex Dx 96 dybbrøndshoved
17896398 Apex Dx 96 PCR-hoved
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17846588 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B24079940
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific KingFisher Apex Dx renseinstrument giver mulighed for ekstraktion af nukleinsyrer fra menneskelige prøver med et lille, kompakt fodaftryk, hvilket gør det ideelt til brug i diagnostiske og udviklingsarbejdsgange.
KingFisher Apex Dx magnetiske hoveder er til brug med KingFisher Apex Dx renseinstrument. Instrumentet kan rumme to udskiftelige magnetiske hoveder (det leveres med et inkluderet). De udskiftelige hoveder og varmeblokke giver fleksibilitet i udvindingen af nukleinsyrer, proteiner og celler med et lille, kompakt fodaftryk, hvilket gør instrumentet ideelt til brug i diagnostiske og udviklingsarbejdsgange.
Med sin intuitive software, automatiseringsevner og revolutionerende magnetiske partikelseparationsteknologi giver KingFisher Apex Dx Purification Instrument høj kvalitet, enestående pålidelighed og enestående run-to-run reproducerbarhed for klinikere og analyseudviklere, der søger en IVD-prøveforberedelsesløsning til deres diagnostiske workflow.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Nukleinsyreekstraktions- og celleseparationsinstrument
Prøvetype Virale prøver
Format 24 Dybbrøndsplade
Engangs Genanvendelig
Mængde 1 hoved
Til in vitro diagnostisk brug.