Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex Dx Instrument with 96 PCR Head
The Thermo Scientific KingFisher Apex Dx Purification Instrument enables extraction of nucleic acids, proteins, and cells and has a small, compact footprint, making it ideal for use in diagnostic and development workflows.
Brand:  Thermo Scientific™ B5400910
Produktkode 18775405
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
94 Samples
79 x 56 x 46 cm
Infectious Diseases, Oncology, Diagnostics
Case of 1
56 kg
• KingFisher™ Apex Dx instrument configured with 96 PCR Head, PCR Heating Block, and 96 Heating Block
• Quick Reference Guide
• Service SKU offering with the instrument
• IQOQ, KF APEX IVD (Cat. No. A53042)
• SmartStart Orientation training (Cat. No. TRN00344)
• AB Assurance Dx, 1OQ, 1PM (Cat. No. ZGD1SCKFAPEXDX)
10 in. Touch Display
KingFisher™
Room Temperature
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex Dx Instrument with 96 PCR Head > 1 Package
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For In Vitro Diagnostic Use.