Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher Apex-oprensningssystemer
Artikelnummer. 16592442 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
24 Kombihoved
96 DW-hoved
96 Kombihoved
96 PCR-hoved
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
16592442 96 PCR-hoved
16502452 96 Kombihoved
16512452 96 DW-hoved
16522452 24 Kombihoved
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16592442 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5400910
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
KingFisher Apex-oprensningssystem er et alsidigt og brugervenligt instrument, der bruger magnetisk partikelbehandling til at automatisere oprensning eller isolering af DNA, RNA, proteiner og celler fra stort set alle kilder.
KingFisher Apex-oprensningssystem er et alsidigt og brugervenligt instrument, der bruger magnetisk partikelbehandling til at automatisere oprensning eller isolering af DNA, RNA, proteiner og celler fra stort set alle kilder. Den flytter magnetiske perler, ikke væsker, gennem de vigtigste trin i prøveforberedelsen: binding, vask og eluering. Denne proces giver fremragende kvalitet, reproducerbare resultater og reducerer praktisk tid til prøvebehandling.
  • Brugervenligt system til oprensning af prøver med høj kapacitet til automatisering af DNA/RNA-, protein- og celleoprensning
  • Giver alsidig og hurtig oprensning med reproducerbare resultater
  • Brugervenlig grænseflade med berøringsskærm, der giver brugeren mulighed for at kontrollere alle detaljer i applikationen og oprensningsprocessen
  • BindIx PC-software for ekstra bekvemmelighed
  • Omfattende udvalg af validerede protokoller til forskellige typer applikationer
  • Cloud-bibliotek til hurtig hentning af protokoller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 96 PCR-hoved
Prøvetype Plasma, Blod, Urin, Spyt, Cellehomogenat, Vævshomogenat
Egnet downstream-analyse PCR/qPCR, sekventering, massespecifikation
Volumen (metrisk) behandling 10 til 80μ l
Plader pr. dæk 8
Volumen 96 prøver
Indsamlingseffektivitet af partikler >98 % med 2,8μ m partikelstørrelse
Køletemperatur Ned til +40 °C
Vise Berøringsskærm (10 tommer)
Til brug med (applikation) Genomik og proteomik, målidentifikation, veterinære assays, opdagelse af biomarkører, kvalitetskontrol, retsmedicin
Opvarmningstemperatur +4 °C over stuetemperatur op til +100 °C
Magnetiske stænger 96
Partikelstørrelse (metrisk) ca.> 1μ m
Prøver pr. kørsel 96
Type magnethoved 96 i én ramme, udskiftelig
UV-eksponeringstid Op til 23 timer 59 min.
UV lampe 2 pcs
Plade Type 96 PCR-plade (halv/krave)
Dybde (engelsk) 22 tommer
Dybde (metrisk) 56 cm
Højde (engelsk) 18 tommer
Højde (metrisk) 46 cm
Vægt (engelsk) 123 lb.
Vægt (metrisk) 56 kg
Bredde (engelsk) 31 tommer
Bredde (metrisk) 79 cm