Beskrivelse
KingFisher Apex-oprensningssystem er et alsidigt og brugervenligt instrument, der bruger magnetisk partikelbehandling til at automatisere oprensning eller isolering af DNA, RNA, proteiner og celler fra stort set alle kilder. Den flytter magnetiske perler, ikke væsker, gennem de vigtigste trin i prøveforberedelsen: binding, vask og eluering. Denne proces giver fremragende kvalitet, reproducerbare resultater og reducerer praktisk tid til prøvebehandling.
- Brugervenligt system til oprensning af prøver med høj kapacitet til automatisering af DNA/RNA-, protein- og celleoprensning
- Giver alsidig og hurtig oprensning med reproducerbare resultater
- Brugervenlig grænseflade med berøringsskærm, der giver brugeren mulighed for at kontrollere alle detaljer i applikationen og oprensningsprocessen
- BindIx PC-software for ekstra bekvemmelighed
- Omfattende udvalg af validerede protokoller til forskellige typer applikationer
- Cloud-bibliotek til hurtig hentning af protokoller
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | 24 Kombihoved |
| Prøvetype | Plasma, Blod, Urin, Spyt, Cellehomogenat, Vævshomogenat |
| Egnet downstream-analyse | PCR/qPCR, sekventering, massespecifikation |
| Volumen (metrisk) behandling | 24 DW plade 30 til 5.000μ l, 24 opbevaringsrør 200 til 1.000 μ l |
| Plader pr. dæk | 8 |
| Format | 24-brønds |
| Volumen | 24 prøver |
| Indsamlingseffektivitet af partikler | >98 % med 2,8μ m partikelstørrelse |
| Køletemperatur | Ned til +4 °C |
| Vise | Berøringsskærm (10 tommer) |
| Vis mere |