Få mere at vide
Descrizione
KingFisher Apex-oprensningssystem er et alsidigt og brugervenligt instrument, der bruger magnetisk partikelbehandling til at automatisere oprensning eller isolering af DNA, RNA, proteiner og celler fra stort set alle kilder. Den flytter magnetiske perler, ikke væsker, gennem de vigtigste trin i prøveforberedelsen: binding, vask og eluering. Denne proces giver fremragende kvalitet, reproducerbare resultater og reducerer praktisk tid til prøvebehandling.
- Brugervenligt system til oprensning af prøver med høj kapacitet til automatisering af DNA/RNA-, protein- og celleoprensning
- Giver alsidig og hurtig oprensning med reproducerbare resultater
- Brugervenlig grænseflade med berøringsskærm, der giver brugeren mulighed for at kontrollere alle detaljer i applikationen og oprensningsprocessen
- BindIx PC-software for ekstra bekvemmelighed
- Omfattende udvalg af validerede protokoller til forskellige typer applikationer
- Cloud-bibliotek til hurtig hentning af protokoller
Specifica
Specifica
| Produkttype | 96 DW-hoved |
| Prøvetype | Plasma, Blod, Urin, Spyt, Cellehomogenat, Vævshomogenat |
| Egnet downstream-analyse | PCR/qPCR, sekventering, massespecifikation |
| Volumen (metrisk) behandling | 96 KF plade 50 til 150μ l, 96 DW plade 50 til 1.000μ l |
| Plader pr. dæk | 8 |
| Format | 96-brønds |
| Volumen | 96 prøver |
| Indsamlingseffektivitet af partikler | >98 % med 2,8μ m partikelstørrelse |
| Køletemperatur | Ned til +4 °C |
| Vise | Berøringsskærm (10 tommer) |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.