Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor til PrepSEQ Chemistry
Artikelnummer. 17996840 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
Kasse med 1
Artikelnummer. Mængde
17996840 Kasse med 1
1 options
Artikelnummer. 17996840 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A57715
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Thermo Scientific™ Pharma KingFisher Apex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor er beregnet til farmaceutiske analyseapplikationer og er et fremragende valg for faciliteter, der ønsker at automatisere deres PrepSEQ Residual DNA- eller PrepSEQ 1-2-3 nukleinsyreekstraktionskit-protokoller.
Thermo Scientific™ Pharma KingFisher Apex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor er beregnet til farmaceutiske analyseapplikationer og er et fremragende valg for faciliteter, der ønsker at automatisere deres PrepSEQ Residual DNA- eller PrepSEQ 1-2-3 nukleinsyreekstraktionskit-protokoller. KingFisher Apex-platformen er en førende automatiseret platform designet til at imødekomme dine højkapacitetsbehov. Den integrerer problemfrit den hurtige, pålidelige og omkostningseffektive magnetiske perlebaserede ekstraktion af nukleinsyrer, som du forventer fra PrepSEQ teknologi med et 96-brønds automationssystem. Ved hjælp af magnetisk partikelseparationsteknologi giver dette system fremragende reproducerbarhed og kvalitet.
Funktioner ved Pharma KingFisher Apex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor inkluderer:
  • Pålidelig genvinding – kvantitativ og konsekvent nukleinsyregenvinding og krydskontamineringskontrol
  • Effektiv isolering – af høj kvalitet og højkapacitetsisolering af nukleinsyrer fra Mycoplasma, Vesivirus, MMV og residual DNA
  • Strømlinet design – – overlegen ydeevne og omkostningseffektivitet pr. reaktion
  • Modulær & alsidig applikation, – fuldt kompatibel med nukleinsyreekstraktionssættene PrepSEQ
Kvantitativ & konsistent genopretning
Kvantitativ og konsekvent genvinding af DNA fra udfordrende matricer—, herunder prøver med høj proteinkoncentration, lav pH eller højt saltindhold—, udgør ofte en teknisk udfordring. Nukleinsyreekstraktionssættene PrepSEQ er nu tilpasset til højkapacitetsarbejdsgange (op til 96 ekstraktioner eller 24 prøver i tredobbelt), når de bruges i kombination med KingFisher Flex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor. Den specielle formulering af magnetiske partikler, der leveres i PrepSEQ sættene, hjælper med at sikre effektiv og specifik genvinding af DNA fra udfordrende prøver.
Højkvalitets & gennemstrømningsisolering
De fleste automatiserede væskehåndteringssystemer flytter reagenser ind og ud af en enkelt brønd for at udføre de forskellige trin i nukleinsyreisolering. Til sammenligning KingFisher bruger Apex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor permanente stænger til at opsamle de magnetiske perler fra opløsningen og frigiver perlerne i en brønd, der indeholder reagenser til næste trin i isoleringen. Effektiviteten af perleindsamling og -overførsel fører til overlegen vask, eluationseffektivitet og forarbejdning. KingFisher Apex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor kan behandle op til 24 prøver i tredobbelt udgave, sammenlignet med 3 prøver i tredelt ved manuel metode.
Kompatibel med PrepSEQ prøveforberedelsessæt
KingFisher Apex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor er optimeret til at fungere med både PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit og PrepSEQ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit assays. Instrumentet leveres forudinstalleret med PrepSEQ optimerede protokoller og kræver ikke yderligere optimering efter installation og validering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Nukleinsyreekstraktions- og celleseparationsinstrument
Prøvetype Vævshomogenat
Egnet downstream-analyse PCR/qPCR, sekventering, massespecifikation
Plader pr. dæk 8
Format 96-brønds instrument
Mængde Kasse med 1
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.