Få mere at vide
Kinetin, TRC
Artikelnummer. 30137931
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137931 1 g
17901855 100 mg
17973275 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137931 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK5700051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 525-79-1
Molekylær formel C10 H9 N5 O
Molekylvægt (g/mol) 215.21
Synonym 6-Furfurylaminopurine, 9H-Purin-6-amine, N-(2-furanylmethyl)- (ACI), 1H-Purin-6-amine, N-(2-furanylmethyl)- (9CI), Adenine, N-furfuryl- (7CI, 8CI), Adenine, N6-furfuryl- (6CI), N-(2-Furanylmethyl)-9H-purin-6-amine (ACI), 2-Furanmethanamine, N-1H-purin-6-yl-, 6-(Furfurylamino)purine, 6-Furfuryladenine, FAP, Kinetin, Kinetin (plant hormone), KT, MB 905, MeSH ID: D007701, N-Furfuryladenine, N6-(Furfurylamino)purine, N6-Furfuryladenine, NSC 23119
IUPAC navn N-(furan-2-ylmethyl)-9H-purin-6-amin
SMIL C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3occc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kinetin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
Formel vægt 215.0807
Procent renhed >95%