Få mere at vide
Kinetin riboside, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424516
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16424516 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16424516 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101055
MedChemExpress Kinetin riboside, a cytokinin analog, can induce apoptosis in cancer cells. It inhibits the proliferation of HCT-15 cells with an IC50 of 2.5 μM.
Kinetin riboside, a cytokinin analog, can induce apoptosis in cancer cells. It inhibits the proliferation of HCT-15 cells with an IC50 of 2.5 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kinetin riboside
CAS 4338-47-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H17N5O5
Mængde 100 mg
Synonym N6-Furfuryladenosine
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (719.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC=CO4)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 347.33
Formel vægt 347.33
Procent renhed 99.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death