Få mere at vide
Kinetin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411328
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde
16411328 5 g
16442509 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16411328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0160
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress Kinetin (N6-furfuryladenine) belongs to the family of N6-substituted adenine derivatives known as cytokinins, which are plant hormones involved in cell division, differentiation and other physiological processes. Kinetin has anti-aging effects.
Kinetin (N6-furfuryladenine) belongs to the family of N6-substituted adenine derivatives known as cytokinins, which are plant hormones involved in cell division, differentiation and other physiological processes. Kinetin has anti-aging effects.
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Kinetin
CAS 525-79-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H9N5O
Mængde 5 g
Synonym 6-Furfuryladenine N6-Furfuryladenine
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (154.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.65 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL C12=NC=NC(NCC3=CC=CO3)=C1N=CN2
Molekylvægt (g/mol) 215.21
Formel vægt 215.21
Procent renhed 98.92%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.