Få mere at vide
Kinetin, 99%
Artikelnummer. 11484724
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484724 25 g 25g
11464724 1 g 1g
11474724 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484724 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13720.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 525-79-1 | C10H9N5O | 215,216 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Kinetin fungerer som plantevækstaccelerator, auxin, plantevækstregulator, plantecelledelingspromotor. Det fungerer også som celledelingsfaktor, der findes i forskellige plantedele og i gær. En plantevækstregulator. Øger væksten af mikrobielle kulturer.
Opløselighed
Opløseligt i vand (< 1 mg/ml) ved °25 C, eddikesyre (49,00-51,00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) ved °25 C, ethanol (< 1 mg/ml) °ved 25 C, 0,1 N natriumhydroxid (1 % w/v), methanol (let) og fortyndet vandig saltsyre eller natriumhydroxid (frit).
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares ved -20 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 525-79-1
Molekylær formel C10H9N5O
Molekylvægt (g/mol) 215.216
MDL nummer MFCD00075757
InChI nøgle QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl
PubChem CID 3830
ChEBI CHEBI:27407
IUPAC navn N-(furan-2-ylmethyl)-7H-purin-6-amin
SMIL C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kinetin
Smeltepunkt ∼270 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 21703
Merck Index 14,5311
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (<1 mg/ml) ved 25 °C, eddikesyre (49,00-51,00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) ved 25 °C, ethanol (<1 mg/ml) ved 25 °C, 0,1 N natriumhydroxid (1% w/v), methanol (let) og fortyndet vandbaseret saltsyre eller natriumhydroxid (frit).
Formel vægt 215.22
Procent renhed 99%