Få mere at vide
Kinetin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474724
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11474724
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13720.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 525-79-1 | C10H9N5O | 215.216 g/mol
Kinetin fungerer som plantevækstaccelerator, auxin, plantevækstregulator, plantecelledelingspromotor. Det fungerer også som celledelingsfaktor, der findes i forskellige plantedele og i gær. En plantevækstregulator. Øger væksten af mikrobielle kulturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kinetin fungerer som plantevækstaccelerator, auxin, plantevækstregulator, plantecelledelingspromotor. Det fungerer også som celledelingsfaktor, der findes i forskellige plantedele og i gær. En plantevækstregulator. Øger væksten af mikrobielle kulturer.
Opløselighed
Opløseligt i vand (< 1 mg/ml) ved °25 C, eddikesyre (49,00-51,00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) ved °25 C, ethanol (< 1 mg/ml) °ved 25 C, 0,1 N natriumhydroxid (1 % w/v), methanol (let) og fortyndet vandig saltsyre eller natriumhydroxid (frit).
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares ved -20 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 525-79-1
Molekylær formel C10H9N5O
Molekylvægt (g/mol) 215.216
MDL nummer MFCD00075757
InChI nøgle QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl
PubChem CID 3830
ChEBI CHEBI:27407
IUPAC navn N-(furan-2-ylmethyl)-7H-purin-6-amin
SMIL C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kinetin
Smeltepunkt ∼270°C (decomposition)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 21703
Merck Index 14,5311
Opløselighedsinformation Soluble in water (<1mg/ml) at 25°C,Acetic acid (49.00-51.00mg/ml),DMSO (43mg/ml) at 25°C,ethanol (<1mg/ml) at 25°C,0.1 N Sodium hydroxide (1% w/v),methanol (slightly),and dilute aqueous hydrochloric acid or sodium hydroxide (freely).
Formel vægt 215.22
Procent renhed 99%