Få mere at vide
Kinetin, 99%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Kinetin fungerer som plantevækstaccelerator, auxin, plantevækstregulator, plantecelledelingspromotor. Det fungerer også som celledelingsfaktor, der findes i forskellige plantedele og i gær. En plantevækstregulator. Øger væksten af mikrobielle kulturer.
Opløselighed
Opløseligt i vand (< 1 mg/ml) ved °25 C, eddikesyre (49,00-51,00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) ved °25 C, ethanol (< 1 mg/ml) °ved 25 C, 0,1 N natriumhydroxid (1 % w/v), methanol (let) og fortyndet vandig saltsyre eller natriumhydroxid (frit).
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares ved -20 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kinetin |
| Smeltepunkt | ∽270 °C (dekomponering) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 21703 |
| Merck Index | 14,5311 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (<1 mg/ml) ved 25 °C, eddikesyre (49,00-51,00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) ved 25 °C, ethanol (<1 mg/ml) ved 25 °C, 0,1 N natriumhydroxid (1% w/v), methanol (let) og fortyndet vandbaseret saltsyre eller natriumhydroxid (frit). |
| Formel vægt | 215.22 |
| Procent renhed | 99% |