Få mere at vide
Lonza™ Kinetisk-QCL™ kromogen LAL-analysekit
Artikelnummer. 11600111
Skift visning
Mængde:
192 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11600111 192 prøver 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 11600111 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. 50650U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23605.00 DKK
    20803.68 DKK / 1 sæt
    Spare 2801.32 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Påvisning af gramnegativ bakteriel endotoksin. Lonza Kinetic-QCL™ kromogen LAL-analysekit er den mest følsomme af alle LAL-analyser.
  • Prøve blandet med rekonstitueret LAL-reagens i 96-brønds plade og anbragt i inkuberende pladelæser
  • Absorbans ved 405 nm
  • Reaktionen overvåges over tid for udseende af gul farve
  • Ved tilstedeværelse af endotoksin vil lysat spalte kromogent substrat, hvilket får opløsningen til at blive gul
  • Analysecertifikat udleveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 192 prøver
Følsomhed 0,005 EU/ml til 50,0 EU/ml
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Produkttype Kinetisk-QCL™ kromogen LAL-analysekit