Få mere at vide
Lonza™ Kinetic-QCL Bulk Kinetic Chromogenic LAL Assay
Beskrivelse
Denne bulk-kit-konfiguration indeholder ikke endotoksin og kræver, at E50-643L bestilles separat. Test af specifikke partier for at skabe større produktreserver er mulig. Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for yderligere oplysninger. Den Kinetic-QCL™ kinetiske kromogene LAL-analyse er en kvantitativ, kinetisk analyse til påvisning af gramnegativ bakteriel endotoksin. En prøve blandes med det rekonstituerede LAL-reagens i en 96-brønds plade og placeres i en inkubationspladelæser, der måler absorption ved 405 nm. Reaktionen overvåges automatisk over tid for at se en gul farve frem.
I nærvær af endotoksin vil lysatet begynde at kløve det kromogene substrat, hvilket får opløsningen til at blive gul. Den tid, der kræves for ændringen, er omvendt proportional med mængden af endotoksin, der er til stede. Koncentrationen af ukendte prøver kan derefter beregnes ud fra en standardkurve. Det er den kromogene karakter af Kinetic Kinetic-QCL™ Chromogenic LAL Assay, der gør den til det mest egnede valg til test af små mængde parenterale stoffer, vacciner, antibiotika og biologiske lægemidler. Kinetic-QCL™ Assay påvirkes mindre af inhibitoriske produkter, som kan forstyrre koagulationsmekanismen i turbidimetriske og gel-blodpropper. Med et følsomhedsområde på 0,005 EU/ml - 50,0 EU/ml er Kinetic Kinetic-QCL™ Chromogenic LAL Assay den mest følsomme af LAL-assays.
Tekniske data
Tekniske data
| Samlet analysetid | ∼1 time. |
| Produkttype | Kinetic-QCL Bulk Kinetic Chromogenic LAL Assay |