Få mere at vide
Lonza™ Kinetic-QCL™ Bulk kinetisk kromogent LAL-assay; 2400 testsæt
Mængde:
100 hætteglas LAL-lysat, 24 tests/hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Bulk Kinetic Chromogenic LAL Assay til endotoksindetektion til 2040-test.
- Sættet indeholder ikke endotoksin: E50-643L bestilles separat.
- Fås som bestillingsvare.
- Assayfølsomhed: 0,005 - 50 EU/mL
- Mest følsomme af LAL-analyserne.
- Kvantitativ, kinetisk analyse til påvisning af gramnegativt bakterielt endotoksin.
- En prøve blandes med det rekonstituerede LAL-reagens i en 96-brønds plade og placeres i en inkubationspladelæser, der måler absorbans ved 405 nm.
- Reaktionen overvåges automatisk over tid for forekomsten af en gul farve.
- Den tid, der kræves til ændringen, er omvendt proportional med mængden af tilstedeværende endotoksin.
- Koncentrationen af ukendte prøver kan derefter beregnes ud fra en standardkurve.
- Mest passende valg til test af små volumen parenterale midler, vacciner, antibiotika og biologiske midler.
- Mindre påvirket af hæmmende produkter, der kan interferere med koagulationsmekanismen i turbidimetriske og gel-koagel-assays.
- Ideel til biologiske produkter som vacciner og antibiotika.
Tekniske data
Tekniske data
| Assays | Kinetisk kromogent LAL-assay til endotoksindetektion |
| Oversigt | Assayfølsomhed: 0,005 til 50 EU/ml |
| Til brug med (applikation) | Endotoksin påvisning |
| Mængde | 100 hætteglas LAL-lysat, 24 tests/hætteglas |