Få mere at vide
Phenomenex™ Kinetex™ 5 μm EVO C18 100 Å, LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed
Beskrivelse
- High pH Stable Core-Shell
- Compatible with All Analytical HPLC/UHPLC Systems
- 100% Aqueous Mobile Phases Stable
- pH Stable 1-12
- USP: L1
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 21.2 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 1 to 12 |
| Porestørrelse | 100 Å |
| Kulstofbelastning | 11% |
| Materiale | Silica |
| Teknik | HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS |
| Produkttype | HPLC Column |