Få mere at vide
Diba Omnifit™ Frits for Chromatography Columns
Artikelnummer. p-4707039
Encompass_Preferred
Porøsitet:
5 μm
10 μm
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15865524
Brand: Diba 006FR1505
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application.
Match the column ID to select the correct frit.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Frit 0.5 in.
Diameter (engelsk) Ydre 0.5 in.
Diameter (metrisk) Frit 15 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Til brug med (udstyr) Empty Glass Chromatography Columns
Materiale PTFE
Porøsitet 5 μm
Størrelse 15 mm
Type Universal Frit
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.