Få mere at vide
Diba Omnifit™ Frits for Chromatography Columns
Artikelnummer. 15865524
Skift visning
Porøsitet:
5 μm
10 μm
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porøsitet Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
15865524 5 μm 15 mm Pakke med 20
15885534 5 μm 35 mm Pakke med 20
15875524 10 μm 15 mm Pakke med 20
15895534 10 μm 35 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15865524 Leverandør Diba Leverandørnr. 006FR1505
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application.
Match the column ID to select the correct frit.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Frit 0.5 in.
Diameter (engelsk) Ydre 0.5 in.
Diameter (metrisk) Frit 15 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Til brug med (udstyr) Empty Glass Chromatography Columns
Materiale PTFE
Porøsitet 5 μm
Størrelse 15 mm
Type Universal Frit