Få mere at vide
Kinematica™ 12 mm W-Design Aggregate til Polytron™ til PT 1200 E, PT 1300 D og PT 2500E Homogenisatorer
Artikelnummer. 10059721 Shop alle Kinematica produkter
Skift visning
Lydstyrkeområde (metrisk):
2 til 250 ml
Artikelnummer. Lydstyrkeområde (metrisk)
10059721 2 til 250 ml
1 options
Artikelnummer. 10059721 Leverandør Kinematica™ Leverandørnr. 11030060
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Polytron™ PT 2500 E Stand Dispersion Unit.
  • W-design forhindrer fiberholdige, trevlede eller faste prøver i at tilstoppe tilslag
Specifikationer
  • Model: PT-DA 12/2WEC-E157
  • Længde: 15,7 cm (12 tommer)
  • Volumen: 2 til 250 ml
  • Maks. Tiphastighed: 14 m/s
Applikationer
  • Dispergering af fibrøse, trevlede eller faste prøver
  • Alle standard dispergeringsapplikationer svarende til EC tilslag
Tekniske data
Lydstyrkeområde (metrisk) 2 til 250 ml
Længde (metrisk) 15.7 cm
Model- PT-DA 12/2WEC-E157