Få mere at vide
Kinematica Polytron™ Standard dispergeringsaggregater
Artikelnummer. 10364972 Shop alle Kinematica produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
PT 1200 E, PT 1300 D og PT 2500 E
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10364972 PT 1200 E, PT 1300 D og PT 2500 E Hver
1 options
Artikelnummer. 10364972 Leverandør Kinematica Leverandørnr. 11030042
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kinematica Polytron Standard dispergeringsaggregater, bundtype: Savtand, diameter: 12 mm, til brug med: PT 1200 E, PT 1300 D og PT 2500 E, Længde: 157 mm, rustfrit stål, prøvevolumen: 2 til 250 ml
Tekniske data
Produkttype Standard dispergeringsaggregat
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Lydstyrkeområde (metrisk) 2 til 250 ml
Diameter (metrisk) 12 mm
Længde (metrisk) 157 mm
Materiale Rustfrit stål
Bund type Savtand
Til brug med (udstyr) PT 1200 E, PT 1300 D og PT 2500 E