Få mere at vide
Kinematica™ H-fodstativ ST-F 10/600 for Polytron™ PT 3100 D
Artikelnummer. 10495342 Shop alle Kinematica produkter
Til brug med (udstyr):
ST-F 10/600
Artikelnummer. 10495342
Brand: Kinematica™ 11040025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et H-fodsstativ lavet af anodiseret aluminium.
  • Højde justerbar
  • Drejeligt PTFE-belagt arbejdsbord med karholder
  • 5,5 kg i vægt
Tekniske data
Produkttype Homogenisator stativ
Materiale Anodiseret aluminium
Oversigt H-fods homogenisatorstativ
Til brug med (udstyr) ST-F 10/600