Få mere at vide
Kinematica Polytron™ PT3100D Homogenisatormotorer
Shop alle Kinematica produkter
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Netledning, pc-software, RS-232/USB tilslutningskabel
- Nem betjening med tænd/sluk-knap og membrantastatur
- Digital hastighedskontrol for lang levetid på udstyret
- Beskyttelse mod overophedning, overbelastning og blokering
- Hastighedsstabilitet selv med ændringer i viskositet
- Nem at justere motorhøjden (afhængig af stativ)
- Aggregater skiftes hurtigt med Click and Go-kobling
- Nem tilslagsrensning med EasyClean Design
Specifikationer
- Drevkobling: Aggregerer med F-kobling
- Støjniveau (drev uden aggregat): 66 dB(A) ved 25.000 rpm; 73 dB(A) ved 30.000 o/min
- Motor: Universal med kulbørster
- Drivkraft: 1200w
- Mål (L x B x H): 24 x 13 x 26,5 cm
- Vægt: 3,9 kg
Bemærk: Stand ST-F10/600 er ikke inkluderet (sælges separat).
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 30,000 rpm |
| Spænding | 230 V |
| Hertz | 60 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 0,1 ml til 10 l |
| Til brug med (applikation) | Homogenisering |
| Til brug med (udstyr) | PT3100D |
| Inkluderer | 230 V EU strømledning, RS-232/USB tilslutningskabel |
| Model- | PT 3100 D, 230 V |
| Støjniveau | 66 dBA ved 25.000 rpm, 73 dBA ved 30.000 rpm |