missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
kinectin Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Shop alle Bio Techne produkterBeskrivelse
kinectin Polyclonal antibody specifically detects kinectin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | kinectin |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | mFluor Violet 610 SE |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | kinectin, kinectin 1 (kinesin receptor), MGC133337 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human kinectin (NP_001072989.1).,, Sequence:, MEFYESAYFIVLIPSIVITVIFLFFWLFMKETLYDEVLAKQKREQKLIPTKTDKKKAEKKKNKKKEIQNGNLHESDSESVPRDFKLSDALAVEDDQVAPV |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?