Få mere at vide
Invitrogen™ Kinase Tracer 314, 25μ M
Artikelnummer. 10458468
Skift visning
Mængde:
25μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10458468 25μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10458468 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PV6087
 Begrænset vare
På lager
Alexa Fluor™ Kinase Tracer 315 påvises ved tilsætning af et Eu-mærket anti-tag-antistof.
  • Excitation/emission (nm): 340/615, 665
  • Etiket eller farvestof: Alexa Fluor™ 647
  • Målenzym: Kinaser (flere)
  • Validerede kinaser: PIK3CD, PIK3CG, FRAP1 (mTOR)
  • I LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay, binding af en Alexa Fluor™ konjugat eller sporstof, såsom Kinase Tracer 314, til en kinase påvises ved tilsætning af et Eu-mærket anti-tag-antistof. Binding af sporstoffet& antistof mod en kinase resulterer i en høj grad af FRET, hvorimod forskydning af sporstoffet med en kinaseinhibitor resulterer i et tab af FRET. I modsætning til mange kinaseaktivitetsassays er dette assay et simpelt mix and read assay uden udviklingstrin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Kinasebindingsassay
Assay Entry Biokemisk binding/kinetik
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C.
Excitation/Emission 340/615, 665
Til brug med (applikation) TR-FRET
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Format 384-brønds plade
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 647
Mængde 25μ L
Udlæsning Kinetik
Forsendelsestilstand Tøris
Målindgang PIK3CG, PIK3CD/PIK3R1, mTOR, FRAP1
Type Kinase Tracer
Validerede kinaser PIK3CD, PIK3CG, FRAP1 (mTOR)