Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kinase Tracer 236, 50μ M
Artikelnummer. 10529763
Skift visning
Mængde:
25μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10529763 25μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10529763 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PV5592
 Begrænset vare
På lager
I LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay, binding af en Alexa Fluor™ konjugat eller sporstof , såsom Kinase Tracer 236, til en kinase påvises ved tilsætning af et Eu-mærket anti-tag-antistof.
I LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay, binding af en Alexa Fluor™ konjugat eller sporstof, såsom Kinase Tracer 236, til en kinase påvises ved tilsætning af et Eu-mærket anti-tag-antistof. Binding af sporstoffet& antistof mod en kinase resulterer i en høj grad af FRET, hvorimod forskydning af sporstoffet med en kinaseinhibitor resulterer i et tab af FRET. I modsætning til mange kinaseaktivitetsassays er dette assay et simpelt mix and read assay uden udviklingstrin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Kinasebindingsassay
Assay Entry Biokemisk binding/kinetik
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C.
Til brug med (applikation) TR-FRET
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Format 384-brønds plade
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 647
Mængde 25μ L
Udlæsning Kinetik
Forsendelsestilstand Tøris
Målindgang CSF1R, CSK, EPHA5, PDGFRA T674I, PDGFRA V561D, RET Y791F, SYK, TYRO3, ZAP70, MAP4K5, PRKCQ, PRKX, ROCK2, IKBKE, PAK4, MAP3K2, G4LRASK2 D19, GBRK2 D19 SNF1LK2, MAP2K1 S218D. LYNA, MERTK, RET V804L, ROS1, TEK, TTK, SGK, CHUK, IKBKB, TAOK3, TYK2, IRAK1, MYLK2, SRPK2, STK4, FLT1, MUSK, CAMK2D, LRRK2 R1441C, M2K31C, DY6RK, DY6RK, DY6RK, DY6RK, RPS6KA6, BMX, EPHA4, FYN, PTK2, PTK2B, RET, MAP4K2, MINK1, GRK6, JAK3, LRRK2, AMPK (A1/B1/G1), AURKA, CAMK1D, CAMK4, PIM1, PKN1, PRKD1, PRKD1, STK2KAG, PRKD1, STNUPS1, STNUPS, ST EPHA3, FLT3, FLT4, INSR, LCK, YES1, KDR, MET, TNK2, PRKCI, CAMK2A, RPS6KA3, MAP3K3, ABL2, AXL, FGFR3, FGFR3 K650E, FGR, HCK, AURKB, TAOK2, CAM2KKB1, CD1KKB1, CD1KKB1, CD1KKB1, CDK5, CDK8, CDK9/Cyclin K, MAP2K3, CSNK1G3, DMPK, DYRK1B, ACVR1, EPHA1, EPHA8, LYNB, MST1R, PDGFRA D842V, MAP4K4, LRRK2 G2019S, CAMKKB/Cyclin, CDK2BPK, CD1BPK, CD1BPK, CD1BKB, 7K4 EPHA2, FER, LTK, PDGFRA, PDGFRB, MARK4, RPS6KB1, EGFR T790M, EPHA7, EPHB1, PHKG1, ROCK1, RPS6KA1, TBK1, JAK2, MARK1, PHKG2, MLCK, PAK2K1, MLK, MRK, MRK, MRK, MLK, ITK , LRRK2 I2020T, BRSK1, CLK2, PDK1, MAP2K2, MAP3K14, MAP2K6 S207E T211E, FLT3 D835Y, SRC, GRK5, GRK4, STK3, BTK, FES, SÆT T670I, RPSKA, ST7, 5KLKA, ST CLK1, CLK4, MARK2, STK17A, PRKCH, EIF2AK2, MAP3K5, LIMK2, STK16
Type Kinase Tracer