Få mere at vide
Invitrogen™ Kinase Tracer 199, 25μ M
Beskrivelse
- Farve: Far-Red
- Excitation/Emission (nm): 340/665
- Etiket eller farvestof: Alexa Fluor™ 647
- Målenzym: Kinaser (flere)
- Validerede kinaser: EGFR T790M L858R, EPHB4, KIT V654A, MAPK9 (JNK2), RIPK2
- I LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay, binding af en Alexa Fluor™ konjugat eller sporstof, såsom Kinase Tracer 199, til en kinase påvises ved tilsætning af et Eu-mærket anti-tag-antistof. Binding af sporstoffet& antistof mod en kinase resulterer i en høj grad af FRET, hvorimod forskydning af sporstoffet med en kinaseinhibitor resulterer i et tab af FRET. I modsætning til mange kinaseaktivitetsassays er dette assay et simpelt mix and read assay uden udviklingstrin.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay | Kinasebindingsassay |
| Assay Entry | Biokemisk binding/kinetik |
| Farve | Langt-rød |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Excitation/Emission | 340/665 |
| Til brug med (applikation) | TR-FRET |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor™ 647 |
| Mængde | 25μ L |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |