Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kinase Tracer 178, 25μ M
Beskrivelse
I LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay, binding af en Alexa Fluor™ konjugat eller sporstof, såsom Kinase Tracer 178, til en kinase påvises ved tilsætning af et Eu-mærket anti-tag-antistof. Binding af sporstoffet& antistof mod en kinase resulterer i en høj grad af FRET, hvorimod forskydning af sporstoffet med en kinaseinhibitor resulterer i et tab af FRET. I modsætning til mange kinaseaktivitetsassays er dette assay et simpelt mix and read assay uden udviklingstrin.
Tekniske data
Tekniske data
| Mål | Kinaser (flere) |
| Til brug med (applikation) | TR-FRET |
| Assay | Kinasebindingsassay |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| Assay Entry | Biokemisk binding/kinetik |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor 647 |
| Produkttype | Kinase Tracer |
| Mængde | 25μ L |
| Format | 384-brønds plade |
| Udlæsning | Kinetik |
| Vis mere |