Få mere at vide
Invitrogen™ Kinase Tracer 1710, 25μ M
Product Code. 10468468 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
25μ L
Unit Size:
Hver
Product Code. Mængde Unit Size
10468468 25μ L Hver
1 options
Product Code. 10468468 Supplier Invitrogen™ Supplier No. PV6088
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Alexa Fluor™ Kinase Tracer 1710 påvises ved tilsætning af et Eu-mærket anti-tag-antistof.
  • Excitation/emission (nm): 340/615, 665
  • Etiket eller farvestof: Alexa Fluor™ 647
  • Målenzym: Kinaser (flere)
  • Validerede kinaser: PIK3CA, ABL1, ABL1 E255K, ABL1 G250E, ABL1 Y253F, WNK3
  • I LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay, binding af en Alexa Fluor™ konjugat eller sporstof, såsom Kinase Tracer 1710, til en kinase påvises ved tilsætning af et Eu-mærket anti-tag-antistof. Binding af sporstoffet& antistof mod en kinase resulterer i en høj grad af FRET, hvorimod forskydning af sporstoffet med en kinaseinhibitor resulterer i et tab af FRET. I modsætning til mange kinaseaktivitetsassays er dette assay et simpelt mix and read assay uden udviklingstrin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Assay Kinasebindingsassay
Assay Entry Biokemisk binding/kinetik
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C.
Excitation/Emission 340/615, 665
Til brug med (applikation) TR-FRET
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Format 384-brønds plade
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 647
Mængde 25μ L
Udlæsning Kinetik
Forsendelsestilstand Tøris
Målindgang ABL1 G250E, ABL1 E255K, ABL1 Y253F, ABL1, PIK3CA/PIK3R1, WNK3
Type Kinase Tracer
Validerede kinaser PIK3CA, ABL1, ABL1 E255K, ABL1 G250E, ABL1 Y253F, WNK3